4-(4-Bromophenoxy)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR200101-1G OR200101-250MG OR200101-500MG OR200101-2.5G
APOSOR200101-1GEA 312 EUR
APOSOR200101-1G APOSOR200101-250MG APOSOR200101-500MG APOSOR200101-2.5G
4-(4-Bromophenoxy)benzonitrile
4-(4-Bromophenoxy)benzonitrile
Formule: C₁₃H₈BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08446949
CAS nummer: 330792-93-3