5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Nitro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR200107-10G OR200107-25G
APOSOR200107-10GEA 95 EUR
APOSOR200107-10G APOSOR200107-25G
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formule: C₇H₅N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00220274
CAS nummer: 93-84-5