5-Formyl-2-furancarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Furfural-5-carboxylic Acid, 5-Formylfuran-2-carboxylic acid, 5-Formyl-2-furoic Acid
OR200110-250MG OR200110-500MG
APOSOR200110-250MGEA 95.1 EUR
APOSOR200110-250MG APOSOR200110-500MG
5-Formyl-2-furancarboxylic acid
5-Formyl-2-furancarboxylic acid
Formule: C₆H₄O₄
Smeltpunt: 209 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020924
CAS nummer: 13529-17-4