2-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR200129-1G OR200129-250MG OR200129-100MG OR200129-500MG
APOSOR200129-1GEA 500 EUR
APOSOR200129-1G APOSOR200129-250MG APOSOR200129-100MG APOSOR200129-500MG
2-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
2-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Formule: C₅H₄ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13173537
CAS nummer: 62348-22-5
UN: 1760
ADR: 8,II