(2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)morpholine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR200145-1G OR200145-250MG OR200145-500MG OR200145-2.5G
APOSOR200145-1GEA 523 EUR
APOSOR200145-1G APOSOR200145-250MG APOSOR200145-500MG APOSOR200145-2.5G
(2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)morpholine
(2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)morpholine
Formule: C₁₁H₁₅N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28099707
CAS nummer: 1706444-51-0