(2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran-2-yl)methylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR20015-1G OR20015-5G OR20015-10G
APOSOR20015-1GEA 84.7 EUR
APOSOR20015-1G APOSOR20015-5G APOSOR20015-10G
(2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran-2-yl)methylamine 97%
(2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran-2-yl)methylamine
Formule: C₇H₁₃NO₃
Vlampunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082196
CAS nummer: 14496-27-6