N-Boc-N-ethylglycine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR20016-1G OR20016-25G OR20016-5G
APOSOR20016-1GEA 22 EUR
APOSOR20016-1G APOSOR20016-25G APOSOR20016-5G
N-Boc-N-ethylglycine
N-Boc-N-ethylglycine
Formule: C₉H₁₇NO₄
Smeltpunt: 87…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672508
CAS nummer: 149794-10-5