2-Methylene-1,3-dioxepane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR200162-1G OR200162-5G OR200162-10G
APOSOR200162-1GEA 474 EUR
APOSOR200162-1G APOSOR200162-5G APOSOR200162-10G
2-Methylene-1,3-dioxepane
2-Methylene-1,3-dioxepane
Formule: C₆H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00467150
CAS nummer: 69814-56-8
UN: 1993
ADR: 3,III