4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Aminomethyl)benzonitrile HCl, α-Amino-p-tolunitrile Hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzonitrile Hydrochloride, 4-Cyanobenzylamine Hydrochloride
OR20018-100G OR20018-25G OR20018-500G
APOSOR20018-100GEA 58.4 EUR
APOSOR20018-100G APOSOR20018-25G APOSOR20018-500G
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Formule: C₈H₉ClN₂
Smeltpunt: 274…279 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861472
CAS nummer: 15996-76-6