Methyl 6-bromohexanoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromo-hexanoic acid methyl ester
OR2002-100G OR2002-25G OR2002-500G
APOSOR2002-100GEA 58.4 EUR
APOSOR2002-100G APOSOR2002-25G APOSOR2002-500G
Methyl 6-bromohexanoate 98%
Methyl 6-bromohexanoate
Formule: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209.084 g/mol
Kookpunt: 70…74 °C/1mmHg
Dichtheid: 1.316 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00187528
CAS nummer: 14273-90-6