4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2003-100G OR2003-25G OR2003-5G
APOSOR2003-100GEA 84.7 EUR
APOSOR2003-100G APOSOR2003-25G APOSOR2003-5G
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde 98%
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrClO
Smeltpunt: 73…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741413
CAS nummer: 158435-41-7