7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR20039-5G OR20039-1G
APOSOR20039-5GEA 26 EUR
APOSOR20039-5G APOSOR20039-1G
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine 98%
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine
Formule: C₇H₄ClNS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08448161
CAS nummer: 69627-03-8