(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid 99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2005-100G OR2005-25G
APOSOR2005-100GEA 111 EUR
APOSOR2005-100G APOSOR2005-25G
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid 99+%
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid
Formule: C₉H₉NO₄
Smeltpunt: 132…136 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07782132
CAS nummer: 23876-15-5