Ethyl-3,5-dichlorobenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR2006-100G
OR2006-50G
OR2006-500G
APOSOR2006-100GEA
52.6
EUR
APOSOR2006-100G
APOSOR2006-50G
APOSOR2006-500G
Ethyl-3,5-dichlorobenzoate 97%
Ethyl-3,5-dichlorobenzoate
Formule:
C₉H₈Cl₂O₂ Smeltpunt: 35…36 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00221467 CAS nummer: 91085-56-2 |