4-Bromo-3,5-xylenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-3,5-dimethylphenol, 2-Bromo-5-hydroxy-3-xylene
OR2007-100G OR2007-25G OR2007-500G
APOSOR2007-100GEA 52.6 EUR
APOSOR2007-100G APOSOR2007-25G APOSOR2007-500G
4-Bromo-3,5-xylenol 98%
4-Bromo-3,5-xylenol
Formule: C₈H₉BrO
Smeltpunt: 113…117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002315
CAS nummer: 7463-51-6
EINECS: 231-255-8