2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2008-100G OR2008-10G OR2008-5G
APOSOR2008-100GEA 131 EUR
APOSOR2008-100G APOSOR2008-10G APOSOR2008-5G
2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine
2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine
Formule: C₈H₁₁NO
Smeltpunt: 136…138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00462409
CAS nummer: 2364-75-2