5-Methylfuran-2-boronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Methyl-2-furanboronic acid, 5-Methyl-2-furylboronic acid, (5-Methylfuran-2-yl)boronic acid
OR2011-1G OR2011-250MG OR2011-5G
APOSOR2011-1GEA 55.5 EUR
APOSOR2011-1G APOSOR2011-250MG APOSOR2011-5G
5-Methylfuran-2-boronic acid 97%
5-Methylfuran-2-boronic acid
Formule: C₅H₇BO₃
Smeltpunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01114644
CAS nummer: 62306-79-0