Cyclohexyl methyl ketone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2012-25G OR2012-100G
APOSOR2012-25GEA 104 EUR
APOSOR2012-25G APOSOR2012-100G
Cyclohexyl methyl ketone 95%
Cyclohexyl methyl ketone
Formule: C₈H₁₄O
Kookpunt: 181…183 °C
Smeltpunt: –34 °C
Dichtheid: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040418
CAS nummer: 823-76-7
EINECS: 212-517-0