3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Dimethylaminophenylboronic acid, 3-(Dimethylamino)benzeneboronic acid
OR2015-25G OR2015-5G
APOSOR2015-25GEA 262 EUR
APOSOR2015-25G APOSOR2015-5G
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₂BNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318996
CAS nummer: 178752-79-9