2-Amino-5-bromobenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2016-1G OR2016-5G OR2016-10G
APOSOR2016-1GEA 22 EUR
APOSOR2016-1G APOSOR2016-5G APOSOR2016-10G
2-Amino-5-bromobenzenesulphonamide
2-Amino-5-bromobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₇BrN₂O₂S
MW: 251.1 g/mol
Smeltpunt: 170…176 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03426835
CAS nummer: 54734-84-8