1-(2,3-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2019-100G OR2019-25G OR2019-5G
APOSOR2019-100GEA 1090 EUR
APOSOR2019-100G APOSOR2019-25G APOSOR2019-5G
1-(2,3-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2,3-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₁₀Cl₃N₅
Smeltpunt: 228…232 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053017
CAS nummer: 175205-08-0