4-(2-Aminoethyl)pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(4-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-4-yl-ethylamine
OR2022-1G OR2022-5G
APOSOR2022-1GEA 22 EUR
APOSOR2022-1G APOSOR2022-5G
4-(2-Aminoethyl)pyridine 98%
4-(2-Aminoethyl)pyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Kookpunt: 70…71 °C/1mmHg
Smeltpunt: 76
Dichtheid: 1.021 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00038045
CAS nummer: 13258-63-4
UN: 2735
ADR: 8 III