3-Bromopyridine-N-oxide 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2026-5G OR2026-25G
APOSOR2026-5GEA 21.7 EUR
APOSOR2026-5G APOSOR2026-25G
3-Bromopyridine-N-oxide 97+%
3-Bromopyridine-N-oxide
Formule: C₅H₄BrNO
Kookpunt: 130 °C/2mmHg
Smeltpunt: 30…40 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01646056
CAS nummer: 2402-97-3