3-Bromopyridine-2-carbonitrile 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Bromopicolinonitrile, 3-Bromo-2-cyanopyridine
OR2027-1G OR2027-25G OR2027-5G
APOSOR2027-1GEA 22 EUR
APOSOR2027-1G APOSOR2027-25G APOSOR2027-5G
3-Bromopyridine-2-carbonitrile 97+%
3-Bromopyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃BrN₂
MW: 183.01 g/mol
Kookpunt: 120 °C/4mmHg
Smeltpunt: 93…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683288
CAS nummer: 55758-02-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III