2'-Bromoacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: o-Bromoacetophenone
OR2031-100G OR2031-25G OR2031-500G
APOSOR2031-100GEA 117 EUR
APOSOR2031-100G APOSOR2031-25G APOSOR2031-500G
2'-Bromoacetophenone 98%
2'-Bromoacetophenone
Formule: C₈H₇BrO
MW: 199.05 g/mol
Kookpunt: 249
Smeltpunt: 0
Dichtheid: 1.476 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000067
CAS nummer: 2142-69-0
EINECS: 218-398-1