5-Chloro-2-nitropyridine 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2032-25G OR2032-5G
APOSOR2032-25GEA 29.2 EUR
APOSOR2032-25G APOSOR2032-5G
5-Chloro-2-nitropyridine 97+%
5-Chloro-2-nitropyridine
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158.54 g/mol
Smeltpunt: 120…123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03092916
CAS nummer: 52092-47-4