4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2037-1G OR2037-5G
APOSOR2037-1GEA 35.1 EUR
APOSOR2037-1G APOSOR2037-5G
4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide 97+%
4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide
Formule: C₅H₄N₂O₄
Smeltpunt: 225…226 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234062
CAS nummer: 31872-57-8