Methyl nitroacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2038-1G OR2038-25G OR2038-5G
APOSOR2038-1GEA 22 EUR
APOSOR2038-1G APOSOR2038-25G APOSOR2038-5G
Methyl nitroacetate
Methyl nitroacetate
Formule: C₃H₅NO₄
Kookpunt: 195…198 °C
Dichtheid: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075480
CAS nummer: 2483-57-0
EINECS: 219-622-0