Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2041-100G OR2041-25G OR2041-5G
APOSOR2041-100GEA 106 EUR
APOSOR2041-100G APOSOR2041-25G APOSOR2041-5G
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Formule: C₈H₈ClNO₂
Smeltpunt: 82…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03470533
CAS nummer: 40872-87-5