trans-3-Chloroacrylic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2048-1G OR2048-5G
APOSOR2048-1GEA 149 EUR
APOSOR2048-1G APOSOR2048-5G
trans-3-Chloroacrylic acid 99%
trans-3-Chloroacrylic acid
Formule: C₃H₃ClO₂
Smeltpunt: 81…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064237
CAS nummer: 2345-61-1
EINECS: 219-070-0
UN: 3261
ADR: 8,II