3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2055-250MG OR2055-1G
APOSOR2055-250MGEA 110 EUR
APOSOR2055-250MG APOSOR2055-1G
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD08690275
CAS nummer: 84547-64-8
UN: 3265
ADR: 8,II