1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2063-1G OR2063-250MG
APOSOR2063-1GEA 110 EUR
APOSOR2063-1G APOSOR2063-250MG
1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde 97+%
1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
Smeltpunt: 159…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741423
CAS nummer: 58442-17-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III