2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine
OR2071-1G OR2071-5G
APOSOR2071-1GEA 73 EUR
APOSOR2071-1G APOSOR2071-5G
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester 95+%
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₆BNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781208
CAS nummer: 876316-33-5