2-Chloro-5-nitrocinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR2084-25G OR2084-5G
APOSOR2084-25GEA 132 EUR
APOSOR2084-25G APOSOR2084-5G
2-Chloro-5-nitrocinnamic acid 97%
2-Chloro-5-nitrocinnamic acid
Formule: C₉H₆ClNO₄
Smeltpunt: 219…221 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063312
CAS nummer: 36015-19-7