3,6-Dibromo-2-picoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2085-25G OR2085-5G OR2085-100G
APOSOR2085-25GEA 30.8 EUR
APOSOR2085-25G APOSOR2085-5G APOSOR2085-100G
3,6-Dibromo-2-picoline 97%
3,6-Dibromo-2-picoline
Formule: C₆H₅Br₂N
Smeltpunt: 34…38 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06254589
CAS nummer: 39919-65-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III