2,5-Dichloro-3-nitropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2086-5G OR2086-10G
APOSOR2086-5GEA 22 EUR
APOSOR2086-5G APOSOR2086-10G
2,5-Dichloro-3-nitropyridine 97%
2,5-Dichloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Smeltpunt: 39…45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658963
CAS nummer: 21427-62-3