2,5-Dibromo-4-picoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2087-100G OR2087-25G OR2087-5G
APOSOR2087-100GEA 139 EUR
APOSOR2087-100G APOSOR2087-25G APOSOR2087-5G
2,5-Dibromo-4-picoline
2,5-Dibromo-4-picoline
Formule: C₆H₅Br₂N
Smeltpunt: 36…42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234955
CAS nummer: 3430-26-0