2-(3-Nitrophenoxy)pyridine 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR2092-1G OR2092-5G
APOSOR2092-1GEA 113 EUR
APOSOR2092-1G APOSOR2092-5G
2-(3-Nitrophenoxy)pyridine 97+%
2-(3-Nitrophenoxy)pyridine
Formule: C₁₁H₈N₂O₃
Smeltpunt: 93…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08690283
CAS nummer: 28355-48-8