3-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2096-1G OR2096-5G OR2096-25G
APOSOR2096-1GEA 55.5 EUR
APOSOR2096-1G APOSOR2096-5G APOSOR2096-25G
3-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
3-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₅H₁₆BNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027262
CAS nummer: 957060-99-0