3-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2097-1G OR2097-5G OR2097-25G
APOSOR2097-1GEA 51.2 EUR
APOSOR2097-1G APOSOR2097-5G APOSOR2097-25G
3-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₅H₁₆BNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027261
CAS nummer: 957060-98-9