3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2100-1G OR2100-250MG
APOSOR2100-1GEA 117 EUR
APOSOR2100-1G APOSOR2100-250MG
3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₃
Smeltpunt: 90…93 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03095123
CAS nummer: 647853-32-5