3-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21003-10G OR21003-5G OR21003-1G
APOSOR21003-10GEA 262 EUR
APOSOR21003-10G APOSOR21003-5G APOSOR21003-1G
3-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzaldehyde
3-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203974
CAS nummer: 22590-64-3