2-(1-Piperidinyl)phenylboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)piperidine, 3-Piperidinophenylboronic acid pinacol ester
OR2101-1G OR2101-250MG OR2101-5G
APOSOR2101-1GEA 132 EUR
APOSOR2101-1G APOSOR2101-250MG APOSOR2101-5G
2-(1-Piperidinyl)phenylboronic acid pinacol ester
2-(1-Piperidinyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₆BNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368528
CAS nummer: 852227-97-5