3-Bromoanisole 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2108-100G OR2108-250G OR2108-500G
APOSOR2108-100GEA 22 EUR
APOSOR2108-100G APOSOR2108-250G APOSOR2108-500G
3-Bromoanisole 99%
3-Bromoanisole
Formule: C₇H₇BrO
Kookpunt: 210…211 °C
Dichtheid: 1,477 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000081
CAS nummer: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5