Nicotinic acid hydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21092-100G OR21092-25G
APOSOR21092-100GEA 61.4 EUR
APOSOR21092-100G APOSOR21092-25G
Nicotinic acid hydrazide
Nicotinic acid hydrazide
Formule: C₆H₇N₃O
Smeltpunt: 159…163 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006383
CAS nummer: 553-53-7
EINECS: 209-041-0