Isoniazid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21093-100G OR21093-25G
APOSOR21093-100GEA 24.9 EUR
APOSOR21093-100G APOSOR21093-25G
Isoniazid
Isoniazid
Formule: C₆H₇N₃O
Smeltpunt: 169…174 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006426
CAS nummer: 54-85-3
EINECS: 200-214-6