2'-Amino-4'-methoxyacetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21097-1G OR21097-5G
APOSOR21097-1GEA 0 EUR
APOSOR21097-1G APOSOR21097-5G
2'-Amino-4'-methoxyacetanilide
2'-Amino-4'-methoxyacetanilide
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00026124
CAS nummer: 5472-37-7