4-Methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21103-1G OR21103-250MG
APOSOR21103-1GEA 74.6 EUR
APOSOR21103-1G APOSOR21103-250MG
4-Methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
4-Methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Smeltpunt: 181…184 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024148
CAS nummer: 3967-01-9