5-Chlorosulphonyl-2-methoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2111-5G OR2111-1G OR2111-25G
APOSOR2111-5GEA 198 EUR
APOSOR2111-5G APOSOR2111-1G APOSOR2111-25G
5-Chlorosulphonyl-2-methoxybenzoic acid
5-Chlorosulphonyl-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇ClO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066912
CAS nummer: 51904-91-7
UN: 3261
ADR: 8,II