3,4-Diaminoanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Methoxy-o-phenylenediamine
OR21113-1G OR21113-25G OR21113-5G
APOSOR21113-1GEA 22 EUR
APOSOR21113-1G APOSOR21113-25G APOSOR21113-5G
3,4-Diaminoanisole
3,4-Diaminoanisole
Formule: C₇H₁₀N₂O
Smeltpunt: 46…50 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00047837
CAS nummer: 102-51-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III